Imprimer
Titrimètres potentiométriques et volumétriques, Titroline® 7750
Fournisseur: SI Analytics
285220250 285220240
661-1007EA 6400 EUR
661-1007 661-1006
Titrimètres potentiométriques et volumétriques, Titroline® 7750
Titrateurs
Le Titroline® 7750 est la solution complète pour le titrage potentiométrique et le titrage KF volumétrique. Ce titrimètre combine les fonctions du titrimètre potentiométrique TitroLine® 7000 et du titrimètre volumétrique TitroLine® 7500 Karl Fischer.
  • Écran couleur, haute visibilité, même à distance et depuis des angles extrêmes
  • Avec méthodes standard pour titrage potentiométrique ou titrage KF, et modules interchangeables (5, 10, 20 et 50 ml)
  • Le système est facilement extensible, grâce à des hôtes USB et RS232
  • Stockage des données de résultats (format PDF et CSV) avec méthode de transfert via port USB
Informations de commande: Unité fournie avec barre de fixation et pince de titrage Z 305, alimentation électrique de 100-240 V, avec ou sans agitateur magnétique.