Imprimer
Plaques SPE, 96 puits, SOLA
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
60309-003 60309-002 60309-001 60309-004 60309-005
554-1988EA 348 EUR
554-1988 554-1987 554-1986 730-1419 730-1420
Plaques SPE, 96 puits, SOLA
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Les plaques SPE 96 puits sans fritté SOLA™ assurent une meilleure reproductibilité avec des extraits plus propres et plus uniformes. Les produits SOLA™ offrent des performances inégalées par rapport aux produits traditionnels de SPE, d'élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
  • Niveaux de reproductibilité plus élevés
  • Niveaux de propreté d'extrait plus élevés
  • Exigences réduites en matière de solvant
  • Meilleure sensibilité