Imprimer
Méthyle acrylate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrylic acid methyl ester
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
A0145-25ML A0145-500ML
TCIAA0145-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0145-25ML TCIAA0145-500ML
Méthyle acrylate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Méthyle acrylate
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: –1°C
Numéro MDL: MFCD00008627
Numéro CAS: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
ONU: 1919
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&vid=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %