Imprimer
n-Décane, anhydre 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
434601000 434600010
434601000.EA 84.4 EUR
434601000. 434600010.
n-Décane, anhydre 99%, AcroSeal®
n-Décane
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,735 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
ONU: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %