Acétate d'isopentyle 99% cont. ca 10% other isomers
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
B21618.AE
B21618.AP
B21618.AEEA
27
EUR
B21618.AE
B21618.AP
Acétate d'isopentyle 99% cont. ca 10% other isomers
Acétate d'isopentyle
Purity: 99%
CAS No.: 123-92-2
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.400
Odour: Fruit-like
Melting Point: -78°
Boiling Point: 142°
Merck Reference: 14,5111
UN No.: 1104
MDL No.: MFCD00008946
Formule:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Point d'ébullition: 142 °C Point de fusion: –78 °C Densité: 0.876 Point d'éclair: 25 °C (77 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008946 Numéro CAS: 123-92-2 EINECS: 204-662-3 ONU: 1104 ADR: 3 III Merck Index: 12,05125 |