Imprimer
Acrylate d'éthyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrylic acid-ethyl ester
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
A0143-25ML A0143-500ML
TCIAA0143-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0143-25ML TCIAA0143-500ML
Acrylate d'éthyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Acrylate d'éthyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 8°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009188
Numéro CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
ONU: 1917
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&vid=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %