Imprimer
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
395000500 395000010 395002500
ACRO395000500EA 33.4 EUR
ACRO395000500 ACRO395000010 ACRO395002500
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate 99%
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Point d'ébullition: 274 - 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012993
Numéro CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %