Imprimer
Phénol liquéfié 90% ≥90% pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43984.0500 8.43984.1000
8.43984.0500EA 255 EUR
8.43984.0500 8.43984.1000
Phénol liquéfié 90% ≥90% pour la synthèse
Phénol liquéfié
Formule: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 2821
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1.07 g/cm³ (25 °C)
Flash point 81 °C Information refers to the main component.
pH value (H₂O) acidic
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 23/24/25-34-68-48/20/21/22
S Phrase S 24/25-26-28-36/37/39-45