(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(1-Ethoxy-1-oxopropan-2-yl)triphenylphosphonium bromide
A13023.14
A13023.22
A13023.14EA
48.9
EUR
A13023.14
A13023.22
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 30018-16-7
Molecular Formula: C23H24BrO2P
Formula Weight: 443.33
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 3822244
Formule:
C₂₃H₂₄BrO₂P Point de fusion: ∼ 130 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031605 Numéro CAS: 30018-16-7 EINECS: 250-002-2 |