Imprimer
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
L19721.03 L19721.06
L19721.03EA 46.8 EUR
L19721.03 L19721.06
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 39234-83-8 Molecular Formula: C7H3ClF3NO4S Formula Weight: 289.62 Melting Point: 63-65° Beilstein Reference: 2880842 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094387
Formule: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289.62 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094387
Numéro CAS: 39234-83-8
ADR: 8 II