Imprimer
Ethylamine 2.0 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 72.5 EUR
H32306.AE H32306.AP
Ethylamine 2.0 M dans le THF
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Point d'ébullition: 17
Point de fusion: -81.1
Densité: 0.856
Point d'éclair: –34 °C (–29 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03797