Imprimer
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
A18644.36 A18644.0E
A18644.36EA 61.6 EUR
A18644.36 A18644.0E
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 81-16-3 Molecular Formula: C10H9NO3S Formula Weight: 223.25 Beilstein Reference: 613084 Merck Reference: 14,6406 MDL No.: MFCD00003988
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003988
Numéro CAS: 81-16-3
EINECS: 201-331-5
Merck Index: 14,6406