3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
H32137.03
H32137.06
H32137.03EA
123
EUR
H32137.03
H32137.06
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 95%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 328956-61-2
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
MDL No.: MFCD06801741
Formule:
C₆H₅BClFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06801741 Numéro CAS: 328956-61-2 |