Imprimer
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0208-25G A0208-500G A0208-100G
TCIAA0208-25GEA 25.3 EUR
TCIAA0208-25G TCIAA0208-500G TCIAA0208-100G
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate
Formule: C₂₃H₄₂ClN·H₂O
Numéro MDL: MFCD00011771
Numéro CAS: 139-08-2
EINECS: 205-352-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c6e28e4a73ce9c23ef0bb0889f8517e7c610d4f&vid=ff2cd5db859843e784d5f81ab3a2e3f59e6cca0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 % (as C14)
Purity (TPBNa Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 12.0 %