Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
114040250
114041000
ACRO114040250EA
53.6
EUR
ACRO114040250
ACRO114041000
Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formule:
C₇H₁₄ClNO₄ Point de fusion: 166 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012510 Numéro CAS: 13433-00-6 EINECS: 236-556-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Oxalate (C2O4) | (limit about 0.1%) passes test |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |