Acetyl iodide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0095-10G
A0095-25G
TCIAA0095-10GEA
181
EUR
TCIAA0095-10G
TCIAA0095-25G
Acetyl iodide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acetyl iodide
Formule:
C₂H₃IO |
Numéro MDL:
MFCD00039399 Numéro CAS: 507-02-8 Merck Index: 14,00094 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to Dark red to Brown clear liquid to cloudy liquid |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 95.0 % |