Imprimer
Tetraphenylphosphonium tetra-p-tolylborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T2603-25G T2603-5G
TCIAT2603-25GEA 260 EUR
TCIAT2603-25G TCIAT2603-5G
Tetraphenylphosphonium tetra-p-tolylborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tetraphenylphosphonium tetra-p-tolylborate
Formule: C₅₂H₄₈BP
Numéro MDL: MFCD08274957
Numéro CAS: 181259-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86b40315ac686c1f6586fecf91611fc262c0f5a&vid=e86b40315ac686c1f6586fecf91611fc262c0f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %