Imprimer
1-(Methoxymethyl)benzotriazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Methoxymethyl)-1H-benzotriazole
M1276-1G M1276-5G
TCIAM1276-1GEA 75.9 EUR
TCIAM1276-1G TCIAM1276-5G
1-(Methoxymethyl)benzotriazole ≥98.0% (par GC)
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Formule: C₈H₉N₃O
Numéro MDL: MFCD00216630
Numéro CAS: 71878-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc5af52884fb5ab7f3de20a3247f1cc48e81248&vid=fcc5af52884fb5ab7f3de20a3247f1cc48e81248&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C