Imprimer
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methanesulphonylpiperazine
OR0841-5G OR0841-25G OR0841-100G
APOSOR0841-5GEA 23.2 EUR
APOSOR0841-5G APOSOR0841-25G APOSOR0841-100G
1-(Methylsulphonyl)piperazine
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Formule: C₅H₁₂N₂O₂S
MW: 164.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD02153225
Numéro CAS: 55276-43-2