L(-)-Arabitol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A13103.06
A13103.14
A13103.22
A13103.06EA
51.4
EUR
A13103.06
A13103.14
A13103.22
L(-)-Arabitol ≥98%
L(-)-Arabitol
Purity: 98%
CAS No.: 7643-75-6
Molecular Formula: C5H12O5
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 98-103°
Beilstein Reference: 1720521
Merck Reference: 14,762
Optical Rotation: -11° (c=5 in 8% borax soln)
MDL No.: MFCD00064290
Formule:
C₅H₁₂O₅ Point de fusion: 98…103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064290 Numéro CAS: 7643-75-6 EINECS: 231-582-6 Merck Index: 14,762 |