Imprimer
L(-)-Arabitol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: L-(-)-Arabinitol, (2S,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, L-(-)-Arabitol, L-Arabinitol
225860050 225860250 225861000
ACRO225860050EA 51.7 EUR
ACRO225860050 ACRO225860250 ACRO225861000
L(-)-Arabitol 99%
L(-)-Arabitol
Formule: C₅H₁₂O₅
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064290
Numéro CAS: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -10° to -13° (20 °C, 589 nm) (c=5, 4% borax)