Imprimer
D(+)-Arabitol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
302870050 302870250 302871000
ACRO302870050EA 52 EUR
ACRO302870050 ACRO302870250 ACRO302871000
D(+)-Arabitol 99%
D-(+)-Arabitol
Formule: C₅H₁₂O₅
Point de fusion: 97…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004709
Numéro CAS: 488-82-4
EINECS: 207-686-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 105 °C
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +10.5° to +13.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, 2 % borax)