(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) ≥98.0% (par HPLC) agent de couplage pour la synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
B1774-25G
B1774-5G
TCIAB1774-25GEA
229
EUR
TCIAB1774-25G
TCIAB1774-5G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) ≥98.0% (par HPLC) agent de couplage pour la synthèse peptidique
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formule:
C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077411 Numéro CAS: 128625-52-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |