Imprimer
Estradiol
Fournisseur: Serva
31100.01 31100.02
SERA31100.01EA 0 EUR
SERA31100.01 SERA31100.02
Estradiol
Estradiol
Formule: C₁₈H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00003693
Numéro CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8