Imprimer
Estradiol
Fournisseur: Cayman Chemical
10006315-500 10006315-1 10006315-5 10006315-10
CAYM10006315-500EA 34.9 EUR
CAYM10006315-500 CAYM10006315-1 CAYM10006315-5 CAYM10006315-10
Estradiol
Estradiol
Formule: C₁₈H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00003693
Numéro CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8