Imprimer
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
B3054-1G B3054-5G
TCIAB3054-1GEA 25.3 EUR
TCIAB3054-1G TCIAB3054-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317838
Numéro CAS: 109431-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -29.0 deg (C=1, MeOH)