Imprimer
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
B2921-1G B2921-5G
TCIAB2921-1GEA 47.3 EUR
TCIAB2921-1G TCIAB2921-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD03419271
Numéro CAS: 147081-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d9d326286202e7ac16cfb49cdebbfeaff1a3931&vid=9d9d326286202e7ac16cfb49cdebbfeaff1a3931&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %