Imprimer
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
B2920.0005 B2920-1G B2920-5G
TCIAB2920.0005EA 0 EUR
TCIAB2920.0005 TCIAB2920-1G TCIAB2920-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD03427030
Numéro CAS: 147081-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdf2045f76b0cde94eeb7b54cc41294857c46ac8&vid=fdf2045f76b0cde94eeb7b54cc41294857c46ac8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %