Imprimer
Bains à sec numériques
Fournisseur: IKA
460-1007EA 2037 EUR
460-1007 460-0248 460-1006 460-1005 460-1004 460-0263 460-0261
Bains à sec numériques
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Les bains à sec numériques, qui accueillent entre un et quatre blocs d'aluminium, assurent un contrôle précis de la température dans les petits récipients. La sonde de température PT1000 permet un contrôle de la température directement dans le récipient contenant l'échantillon. Elle est utilisée avec les tubes PCR, les barrettes PCR, les tubes Greiner, les microplaques et les cuvettes. Les bains à sec sont parfaits pour la détermination des points de fusion et d'ébullition, les réactions enzymatiques, l'incubation et l'activation de cultures, les tests immunologiques, la dénaturation d'ADN, les tests de milieux de culture, les tests de coagulation, les déterminations des taux sang-urée-azote et les hybridations in situ.
  • Température à réglage progressif, de la température ambiante jusqu'à 120 °C
  • Minuterie : compte à rebours réglable de 1 min à 99 h 59 min
  • Compteur : affiche le délai de chauffage
  • Très polyvalent avec un grand nombre de blocs d'alliage d'aluminium
  • Circuit de sécurité fixe et affichage de code d'erreur
  • Signal sonore à la fin du test
Information de livraison: fourni avec sonde de température PT1000, mais sans blocs de chauffage (à commander séparément).
Attention: * RT = température ambiante
* RT = température ambiante