Imprimer
Broyeur, Tube Mill control
Fournisseur: IKA
4180000 20000279 20000283
412-0203EA 2510 EUR
412-0203 412-0204 412-0205
Broyeur, Tube Mill control
Broyeurs
Tube Mill control est un petit broyeur en lot très polyvalent doté de chambres de broyage jetables, ce qui élimine le risque de contamination croisée et l'effort de nettoyage.
  • Fonctionnement facile et silencieux avec clavier tactile permettant d'accéder aux différents modes de fonctionnement
  • Grâce aux conditions de test programmables et enregistrables, les résultats de test sont reproductibles
  • Interface USB pour le contrôle et la documentation de tous les paramètres
  • Fonctionnement par intervalles disponible : 5 to 60 secondes
  • Fléau/cutter en acier inoxydable
  • Vitesse et temps de cycle de sécurité réglables
  • Boîtier scellé étanche à la poussière
La chambre de broyage et le couvercle sont fabriqués à partir d'un matériau transparent afin que les tests de broyage puissent être observés à tout moment. Le broyeur peut être utilisé avec les matériaux durs (dureté Mohs maximale de 5), secs et cassants. Il est particulièrement adapté pour le broyage des grains tels que le maïs et le blé. Tube Mill control peut le traiter des échantillons humides, gras, élastiques et fibreux en introduisant la glace sèche directement dans la chambre de broyage.
L'accent a été mis sur la sécurité. Le broyeur ne démarre qu'une fois la hotte fermée. Lorsque la chambre de broyage n'est pas insérée ou fermée correctement, l'unité d'entraînement affiche un message d'erreur et l'entraînement ne démarre pas. Pendant le fonctionnement, la chambre de broyage ne peut pas être ouverte. L'entraînement et les chambres de broyage sont fixés par un joint labyrinthe. La poussière ne peut pas s'échapper de la chambre, ni pénétrer dans l'entraînement.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 30
Informations de commande: Veuillez contacter Avantor pour plus d'informations sur les autres chambres de broyage.
Information de livraison: Supplied with 1×MT 40 (40 ml disposable milling tube), and 1×MMT 40 (40 ml multi-use milling tube). Disposable milling tubes must be ordered separately, please see accessories for details.