Imprimer
Refroidisseurs à circulation, séries F
Fournisseur: JULABO GmbH
9620025 9620050 9620100
461-3400EA 2860 EUR
461-3400 461-0768 461-1004
Refroidisseurs à circulation, séries F
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Ces refroidisseurs à circulation écologiques permettent d'économiser l'eau du robinet. Les unités ont été conçues pour les opérations de refroidissement simples, requérant un fonctionnement continu fiable. Grâce à leur conception compacte, les refroidisseurs peuvent être positionnés sur les paillasses ou au-dessous. Les unités peuvent être utilisées avec de l'eau, un mélange eau/glycol ou un liquide de bain Julabo Thermal G. Ils sont parfaits pour le refroidissement: évaporateurs rotatifs, instruments Kjeldahl, cellules de mesure, systèmes d'analyse automatisés, caméras CCD, polarimètres, réfractomètres, calorimètres et appareils Soxhlet.
  • Écologiques, ces unités permettent d'économiser l'eau du robinet et sont adaptées aux opérations de refroidissement de base
  • Clavier à membrane protégé contre les éclaboussures avec affichage LED de la température et indication de la valeur réelle et du point de consigne (résolution de 0,1 °C)
  • Contrôle PID de la température avec paramètres définis, résolution de la température de ±0,1 °C
  • Simplicité d'utilisation grâce à un réglage à 3 touches du point de consigne
  • Vidange et remplissage simples, et indicateur de niveau de remplissage
  • Consommation d'énergie réduite
Débit max./pression max.:
F250: 15 L/min, pression de 350 mbar
F500: 24 L/min, pression de 500 mbar
F1000: 23 L/min, pression de 1000 mbar
Information de livraison: Le F250 est fourni avec 2 fixations cannelées pour tubes de 8 et 10 mm de diamètre (raccordements à la pompe M10×1 femelles). F500 et F1000: deux fixations cannelées pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre (raccordements à la pompe M16×1 mâles).
Attention: Remarque: capacité de refroidissement à +20 ; +10 ; +5 ; 0 et –5 °C