Imprimer
Armoires pour produits chimiques, CS-CLASSIC
Fournisseur: asecos
30494040 30494041 30494046 30494047 30497040 30497041 30497046 30497047 30497050
135-1880EA 843 EUR
135-1880 MSGA30494041 135-1881 MSGA30494047 MSGA30497040 MSGA30497041 MSGA30497046 MSGA30497047 MSGA30497050
Armoires pour produits chimiques, CS-CLASSIC
Mobilier Armoires de stockage
Pour le stockage agréé et en toute sécurité des produits chimiques non-inflammables et des substances toxiques dans les salles de travail.
  • Différents modèles de portes: portes battantes, portes battantes avec ouvertures en verre, portes repliables permettant un gain de place
  • Système d'aération en partie basse (ouvertures d'aération en partie basse)
  • Connexion (NW 75) à un système d'évacuation en partie haute
  • Porte à double paroi
  • Finition peinture haute qualité résistante aux rayures
  • Serrure de sécurité 2 points intégrée dans la poignée
  • Pieds réglables
More Product Information