Imprimer
Systèmes de purification de l'eau, Direct-Q® 5 UV, Direct-Q® 8 UV
Fournisseur: Merck
ZRQSVP5BE ZRQSVP5UK ZRQSVP5DK ZRQSVP5EU ZRQSVP5FR ZRQSVP5GE ZRQSVP5IT ZRQSVP5SP ZRQSVP8BE ZRQSVR8BE ZRQSVP5SZ ZRQSVR5EU ZRQSVR5FR ZRQSVR5GE ZRQSVR5IT ZRQSVR5SP ZRQSVR5BE ZRQSVR5UK ZRQSVR8DK ZRQSVR8EU ZRQSVR8FR ZRQSVR8GE ZRQSVR8IT ZRQSVR8SP ZRQSVR8SZ ZRQSVR5SZ ZRQSVP8DK ZRQSVP8EU ZRQSVP8FR ZRQSVP8GE ZRQSVP8IT ZRQSVP8SP ZRQSVR5DK ZRQSVP8UK ZRQSVP8SZ ZRQSVR8UK
171-0787EA 7600 EUR
171-0787 171-0795 171-0788 171-0789 171-0790 171-0791 171-0792 171-0793 171-0796 171-0827 171-0794 171-0820 171-0821 171-0822 171-0823 171-0824 171-0818 171-0826 171-0828 171-0829 171-0830 171-0831 171-0832 171-0833 171-0834 171-0825 171-0797 171-0798 171-0799 171-0804 171-0805 171-0806 171-0819 171-0808 171-0807 171-0835
Systèmes de purification de l'eau, Direct-Q® 5 UV, Direct-Q® 8 UV
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
La gamme de systèmes Direct-Q® apporte à l'utilisateur une solution pratique et flexible répondant aux besoins en eau pure et ultrapure, directement à partir de l'eau potable du robinet. L'utilisateur aura ainsi accès à de l'eau ultrapure pour les applications critiques et à de l'eau pure pour les applications moins critiques comme le nettoyage ou le rinçage final de la verrerie d'usage général, à partir du même système. L'eau ultrapure de grande qualité produite par les systèmes Direct-Q® convient aux applications telles que la production de phase mobile pour les séparations chromatographiques, la préparation de solutions standard pour la spectrophotométrie, la spectroscopie ou d'autres techniques analytiques et la préparation de tampons pour les expériences biochimiques. Pour la production d'eau de Type I et de Type III.
  • Un minuteur intégré permet d'administrer de l'eau Type I sur une période donnée; le système s'arrête automatiquement lorsque la durée réglée est écoulée
  • Une alarme se déclenche lorsque la qualité de l'eau produite chute soudainement
  • Les paramètres de qualité d'eau (résistivité ou conductibilité, température) sont affichés sur un écran couleur
  • La maintenance se compose d'un simple remplacement de pack une à deux fois par an
Conçu pour s'intégrer parfaitement au laboratoire, ce distributeur à distance polyvalent peut être placé jusqu'à deux mètres de distance du système de purification de l'eau Direct-Q®. L'utilisateur sélectionne l'un des deux modèles, autostable ou mural, en fonction de ses besoins. Quel que soit son choix, l'ergonomie du système représentera un nouvel atout précieux pour le laboratoire, en permettant à l'utilisateur de se concentrer sur ses recherches tout en fournissant un approvisionnement en eau ultrapure dès que nécessaire. Les systèmes de la gamme Direct-Q® sont en outre disponibles avec un distributeur intégré pour une utilisation sur paillasse. Les systèmes Direct-Q® installés sur la paillasse sont également adaptés à la hauteur et à la forme de la verrerie de laboratoire classique.
Les systèmes Direct-Q® sont également disponibles avec une lampe UV 185/254 nm intégrée afin de réduire le niveau des solutions organiques pour les applications critiques. L'eau avec une faible teneur en COT présente de gros avantages pour les utilisateurs de systèmes HPLC : plus grande sensibilité et plus longue durée de vie des colonnes. Cette même lampe UV détruit également les bactéries.
Valeurs de qualité de l'eau pure (Type III) produite (en conditions de fonctionnement classiques):
Rejection ionique >96%
Rejection organique pour MW >200 >99%
Élimination des bacteries et particules >99%
Informations de commande: Millipak® Express ou un filtre final BioPak®, filtre cuve d'aération et SmartPak ™ DQ3 (pour Direct-Q ® 5 UV) ou DQ8 (pour Direct-Q ® 8 UV) cartouche sont vendus séparément, mais sont à commander avec le système principal.
Attention: Particulates, bacteria, endotoxins (pyrogens), RNases, DNases levels quoted are with Millipak® Express or with BioPak® as final polisher.