Imprimer
Conteneur, avec couvercle à emboîter, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
JWH1000P JWH2500P JWH0500P JWH0125P JWH0250P JWH2000P JWH5000P
AZLOJWH1000PEA 318 EUR
AZLOJWH1000P AZLOJWH2500P AZLOJWH0500P AZLOJWH0125P AZLOJWH0250P AZLOJWH2000P AZLOJWH5000P
Conteneur, avec couvercle à emboîter, Azlon®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PP, translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Adaptés au contact alimentaire
  • Très bonne résistance à la température
Ces conteneurs sont coniques et légers et possèdent un bouchon étanche. Idéaux pour le stockage d'échantillons, de poudres et de bien d'autres contenus.