Imprimer
Pissettes, Tracker, avec bouchon de couleur, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
WTR250VT WTR500VT
215-3287EA 52.4 EUR
215-3287 215-3289
Pissettes, Tracker, avec bouchon de couleur, Azlon®
Flacons Pissettes
PE-BD translucide.
  • Panneau unique à écriture effaçable
  • Fourni avec un jeu d'étiquettes COSHH
  • Bouchon d'évent vapeur DripLok®, version disponible pour une sécurité absolue avec les solvants volatils
Pissette conçue avec fonction d'étiquetage intégrale pour garantir une traçabilité totale. Répond aux normes de l'industrie, notamment celles exigées par l'organisme Clinical Pathology Accreditation. Pistes pour indiquer : contenu du flacon, dates de première utilisation et d'expiration, numéro de lot, informations COSHH, préparateur et date de réception/préparation.
Certifications: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.