Imprimer
Diacétate de 4,4'-isopropylidènediphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1286-25G B1286-500G
TCIAB1286-25GEA 28.6 EUR
TCIAB1286-25G TCIAB1286-500G
Diacétate de 4,4'-isopropylidènediphényle ≥98.0% (par GC)
Diacétate de 4,4'-isopropylidènediphényle
Formule: C₁₉H₂₀O₄
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD00026194
Numéro CAS: 10192-62-8
EINECS: 233-472-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency