Imprimer
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine
I0228-25ML I0228-500ML
TCIAI0228-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0228-25ML TCIAI0228-500ML
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Point d'ébullition: 247°C
Point de fusion: 10°C
Point d'éclair: 117°C
Numéro MDL: MFCD00019397
Numéro CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
ONU: 2289
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7e9896507a88934b55a91782db5ba6401f36d08&vid=74168391b4fafdb5efcb8defd14c76b4ee57a2e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %