Imprimer
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0241-25G H0241-500G
TCIAH0241-25GEA 26.4 EUR
TCIAH0241-25G TCIAH0241-500G
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium
Formule: C₂H₅NaO₄S
Numéro MDL: MFCD00007534
Numéro CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 196.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency