Imprimer
Acide [(phénylthioxométhyl)thio]acétique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: S-(Thiobenzoyl)thioglycolic acid, (Thiobenzoylthio)acetic acid, 2-((Phenylcarbonothioyl)thio)acetic acid
T2401-25G T2401-5G
TCIAT2401-25GEA 268 EUR
TCIAT2401-25G TCIAT2401-5G
Acide [(phénylthioxométhyl)thio]acétique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide [(phénylthioxométhyl)thio]acétique
Formule: C₉H₈O₂S₂
MW: 212.2886 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004927
Numéro CAS: 942-91-6
EINECS: 213-393-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81af652ef90ee9f5bffe81014160cbeca42ce0ed&vid=81af652ef90ee9f5bffe81014160cbeca42ce0ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C