Imprimer
Méthacrylate de 2-éthoxyéthyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 2-Ethoxyethyl ester, Ethylene glycol monoethyl ether Methacrylate
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
M1251-25ML M1251-500ML
TCIAM1251-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM1251-25ML TCIAM1251-500ML
Méthacrylate de 2-éthoxyéthyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de 2-éthoxyéthyle
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158.1950 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00009249
Numéro CAS: 2370-63-0
EINECS: 219-135-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=543352a1803af3bf7e8b4534d1bee3fb8a269249&vid=543352a1803af3bf7e8b4534d1bee3fb8a269249&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %