Imprimer
Diméthacrylate d'éthylène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone
E0102-25ML E0102-500ML
TCIAE0102-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0102-25ML TCIAE0102-500ML
Diméthacrylate d'éthylène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Diméthacrylate d'éthylène
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: -40°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00008590
Numéro CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6f167cdd3b978b71f1eccec1732b8b4506205db&vid=b6f167cdd3b978b71f1eccec1732b8b4506205db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 0.5