Imprimer
L-Thréonine 99,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
T0230-25G T0230-500G T0230-100G
TCIAT0230-25GEA 29.7 EUR
TCIAT0230-25G TCIAT0230-500G TCIAT0230-100G
L-Thréonine 99,0 Titrimetric
L-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064270
Numéro CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Merck Index: 14,09380
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164366cd8264259d018894e47f0e2e8f2d7190ef&vid=164366cd8264259d018894e47f0e2e8f2d7190ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.5 to -29.0 deg (C=6, H2O)
Solubility in Water almost transparency