Imprimer
4-Chloro-3-fluoroaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2512-5G C2512-25G
TCIAC2512-5GEA 63.8 EUR
TCIAC2512-5G TCIAC2512-25G
4-Chloro-3-fluoroaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 226°C
Numéro MDL: MFCD01090987
Numéro CAS: 367-22-6
EINECS: 206-683-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=968a41f62f9af2358f81f4306b85fd641128ad69&vid=1262e4fc24dd38a24b817b66471fbae7cc39e320&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C