Imprimer
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1334-5G H1334-1G
TCIAH1334-5GEA 99 EUR
TCIAH1334-5G TCIAH1334-1G
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007109
Numéro CAS: 704-13-2
EINECS: 211-879-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aad86f818c591ddb0007d58610e1f50687fe9d3b&vid=7ad3701bd8b3a7b1cdc286c83665122cdf3a6441&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C