Imprimer
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3841-5G B3841-25G
TCIAB3841-5GEA 41.8 EUR
TCIAB3841-5G TCIAB3841-25G
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…180 °C
Numéro MDL: MFCD00134558
Numéro CAS: 943-14-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba1203e2068981072c22b537648c658ed2cb013a&vid=f7e10057ec9ecc43c8cb662a49345a1c5e449216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C