Imprimer
4-Bromo-2-méthyl-6-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3730-1G B3730-5G
TCIAB3730-1GEA 17.6 EUR
TCIAB3730-1G TCIAB3730-5G
4-Bromo-2-méthyl-6-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-méthyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 155 °C
Numéro MDL: MFCD00052919
Numéro CAS: 77811-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83c13100080301f1338dc80fe5c56c9e13e3a15&vid=c83c13100080301f1338dc80fe5c56c9e13e3a15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C