Imprimer
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-3-picoline
B3775-5G B3775-1G
TCIAB3775-5GEA 116 EUR
TCIAB3775-5G TCIAB3775-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095091
Numéro CAS: 29312-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22b7fa2b2016008247532ecc1add0b0c637705c2&vid=22b7fa2b2016008247532ecc1add0b0c637705c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C