Imprimer
Heptane (mélange d'isomères), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
8085.9200EA 4121.66 EUR
8085.9200 8085.1000
Heptane (mélange d'isomères), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Heptane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 97…98 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90.5 °C
Densité: 0.68 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Range 94 - 99 °C