X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms:
BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
B3201-1G
B3201-200MG
TCIAB3201-1GEA
138
EUR
TCIAB3201-1G
TCIAB3201-200MG
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside) ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
X-Gal (Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-galactopyranoside)
Formule:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Point de fusion: 237…239 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00005666 Numéro CAS: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 Merck Index: 14,10074 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -60.0 to -72.0 deg (C=1, DMF) |
beta-Galactosidase detection test | to pass test |