Imprimer
Isocyanate de cyclopentyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2543-5G C2543-1G
TCIAC2543-5GEA 84.7 EUR
TCIAC2543-5G TCIAC2543-1G
Isocyanate de cyclopentyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de cyclopentyle
Formule: C₆H₉NO
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093695
Numéro CAS: 4747-71-1
ONU: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2284cb4d6277b05895b968a42b1ea3964310f5e5&vid=2284cb4d6277b05895b968a42b1ea3964310f5e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %